Få mere at vide
Brady™ Graverede erstatningsetiketter til M710, M610, M611
Artikelnummer. p-7250977
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (LxB):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
Artikelnummer. 17837864
Brand: Brady™ 312072
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graverede pladeudskiftningsetiketter til brug med Brady™ Printere M611, M610 og M710.
  • Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til M610 og M611 Thermal Transfer bærbare printere
  • Dele kan også udskrives på M710-etiketprinteren, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT) bruges
  • Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en ideel erstatning for indgraverede tags
  • Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl, Skum-bagside
Belægning Ingen
Farve Hvid
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Graverede pladeetiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data og telekommunikation, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 250 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Dimensioner (LxB) 7,95 x 27 mm
Længde (engelsk) 0,313 tommer.
Bredde (engelsk) 1,06 tommer
Bredde (metrisk) 27 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 27 mm
Alternativt varenummer M6-01-7593-WT