Få mere at vide
Brady™ Graverede erstatningsetiketter til M710, M610, M611
Artikelnummer. 17867914 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Grøn
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (L x B):
7,95 x 27 mm
12,45 x 27 mm
15 x 27 mm
18 x 27 mm
40 x 30 mm
75 x 25 mm
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
17867914 Sølv 15 x 27 mm
17837864 Hvid 7,95 x 27 mm
17807904 Hvid 12,45 x 27 mm
17808004 Hvid 15 x 27 mm
17847904 Hvid 18 x 27 mm
17827994 Hvid 40 x 30 mm
17847924 Hvid 75 x 25 mm
17827924 Sort 7,95 x 27 mm
17867894 Sort 12,45 x 27 mm
17857994 Sort 15 x 27 mm
17817924 Sort 18 x 27 mm
17807994 Sort 40 x 30 mm
17817874 Sølv 7,95 x 27 mm
17837954 Sølv 12,45 x 27 mm
17817994 Sølv 18 x 27 mm
17808084 Sølv 40 x 30 mm
17877874 Rød 7,95 x 27 mm
17847984 Rød 12,45 x 27 mm
17887994 Rød 15 x 27 mm
17807854 Rød 18 x 27 mm
17828054 Rød 40 x 30 mm
17807944 Gul 7,95 x 27 mm
17867984 Gul 12,45 x 27 mm
17897944 Gul 15 x 27 mm
17807914 Gul 18 x 27 mm
17847994 Gul 40 x 30 mm
17898034 Gul 75 x 25 mm
17897864 Grøn 7,95 x 27 mm
17848074 Grøn 12,45 x 27 mm
17888034 Grøn 40 x 30 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Artikelnummer. 17867914 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 312104
På lager
Graverede pladeudskiftningsetiketter til brug med Brady™ Printere M611, M610 og M710.
  • Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til M610 og M611 Thermal Transfer bærbare printere
  • Dele kan også udskrives på M710-etiketprinteren, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT) bruges
  • Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en ideel erstatning for indgraverede tags
  • Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl, Skum-bagside
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Indgraverede pladeetiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data og telekommunikation, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Mængde 150 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Dimensioner (L x B) 15 x 27 mm
Længde (engelsk) 0,59 tommer
Bredde (engelsk) 1,06 tommer
Bredde (metrisk) 27 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 27 mm
Alternativt varenummer M6-03-7593-SL