Få mere at vide
Brady™ Graverede erstatningsetiketter til M610 og M611
Artikelnummer. 17888084 Shop alle Brady produkter
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (L x B):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Dimensioner (L x B)
17888084 Sølv 48 x 19 mm
17827934 Hvid 35 x 18 mm
17838014 Hvid 48 x 19 mm
17808014 Sort 45 x 15 mm
17828014 Sort 48 x 19 mm
17848014 Sølv 35 x 18 mm
17878084 Rød 45 x 15 mm
17897854 Gul 35 x 18 mm
17848054 Gul 45 x 15 mm
17817934 Gul 48 x 19 mm
17898084 Sort 35 x 18 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17888084 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 312039
På lager
Graverede pladeudskiftningsetiketter til brug med Brady™ Printere M611 og M610.
  • Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til M610 bærbar printer
  • Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en god erstatning for indgraverede tags
  • Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl, Skum-bagside
Belægning Ingen
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Indgraverede pladeetiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data og telekommunikation, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M610, M611, BMP61
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Mængde 300 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Dimensioner (L x B) 48 x 19 mm
Længde (engelsk) 1,89 tommer
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Bredde (metrisk) 19 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 19 mm
Alternativt varenummer M6-08-7593-SL