Få mere at vide
Brady™ Graverede erstatningsetiketter til M610 og M611
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (LxB):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Beskrivelse
- Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til M610 bærbar printer
- Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en god erstatning for indgraverede tags
- Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl, Skum-bagside |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Gul |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Graverede pladeetiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |