Få mere at vide
Brady™ Graverede erstatningsetiketter til M610 og M611
Artikelnummer. 17808014
Farve:
Gul
Hvid
Rød
Sølv
Sort
Dimensioner (LxB):
35 x 18 mm
45 x 15 mm
48 x 19 mm
Artikelnummer. 17808014
Brand: Brady™ 312032
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Graverede pladeudskiftningsetiketter til brug med Brady™ Printere M611 og M610.
  • Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til M610 bærbar printer
  • Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en god erstatning for indgraverede tags
  • Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Klæbende type Permanent akryl, Skum-bagside
Belægning Ingen
Farve Sort
Slutte Glans
Format Mærke
Materiale Polyester
Printbare sider Enkeltsidet printbar
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Graverede pladeetiketter
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data og telekommunikation, elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) M610, M611, BMP61
Etiketter pr. række 1 etiket
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Mængde 300 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelsk) -40 °F til +212 °F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0,0256 tommer.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Dimensioner (LxB) 45 x 15 mm
Længde (engelsk) 1,77 tommer.
Bredde (engelsk) 0,59 tommer
Bredde (metrisk) 15 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 15 mm
Alternativt varenummer M6-06-7593-BK