Få mere at vide
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for M611, BMP61 and BMP71
Artikelnummer. 12339098
Skift visning
Højde (metrisk):
8 mm
15 mm
18 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
11,2 mm
18,2 mm
21,2 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Højde (metrisk) Lodret gentagelse (metrisk) unitSize
12339098 18 mm 21,2 mm 1 rulning
11663284 8 mm 11,2 mm Hver
12319098 8 mm 11,2 mm 1 rulning
12329098 15 mm 18,2 mm 1 rulning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12339098 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 802273
Engraved Plate Replacement labels for use with Thermal Transfer Portable Printers.
Engraved Plate Replacement labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers. TLS2200™ parts can also be printed on the BMP71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve White
Slutte Gloss
Materiale Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification
Til brug med (udstyr) BMP™61, BMP™71, and BradyPrinter M611 Mobile Label Printers, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 150 Labels
Form Rectangle
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 21,2 mm
Bredde (metrisk) 27 mm
Højde (metrisk) 18 mm