Få mere at vide
Brady™ Graverede pladeudskiftningsetiketter til BradyPrinter i5100, i7100 og PR Plus
Artikelnummer. 12379108
Højde (metrisk):
8 mm
50 mm
Lodret gentagelse (metrisk):
11 mm
52.7 mm
Bredde (metrisk):
27 mm
100 mm
Pakningsstørrelse:
1 rulning
Artikelnummer. 12379108
Brand: Brady™ 620443
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til brug med bærbare termiske overførselsprintere.
Sølvgraverede pladeudskiftningsetiketter til brug i data- og elektrisk mærkning.
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Klæbende type Permanent akryl, Permanent
Belægning None
Farve Sølv
Slutte Glans
Format Patron (tape)
Materiale Polyethylen skum laminat polyester
Printbare sider Single-side Printable
Print teknologi Termisk overførsel
Produkttype Sikkerhedsmærke
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Data, telekommunikation og elektrisk mærkning, generel identifikation
Til brug med (udstyr) BradyPrinter i5100 og i7100, BradyPrinter PR Plus Series Labelprintere, THT 76 mm Core Printere
Etiketter pr. række 1
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Model- THTEP-12-7593-SV
nr. pr. pakke 500 Label(s) / Roll
Mængde 500 etiketter
Størrelse 100.00 mm (W) x 50.00 mm (H)
Temperaturområde (engelsk) -40°F to 212°F
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til +100 °C
Tykkelse (engelsk) 0.0256 in.
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 52.7 mm
Dimensioner (LxB) 100.00 mm (W) x 50.00 mm (H)
Længde (engelsk) 1.97 in.
Bredde (engelsk) 3.94 in.
Bredde (metrisk) 100 mm
Bredde (engelsk) Udskrivbart område 100.00 mm
Højde (engelsk) 1.97 in.
Højde (metrisk) 50 mm
Alternativt varenummer THTEP-12-7593-SV