Få mere at vide
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BMP71
Artikelnummer. 15817414
Skift visning
Farve:
Gul
Hvid
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve
15817414 Gul
15807414 Hvid
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15817414 Leverandør Brady™ Leverandørnr. 622133
Engraved Plate Replacement labels for Thermal Transfer Portable Printers.
Engraved Plate Replacement labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers. TLS2200™ parts can also be printed on the BMP71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.
Tekniske data
Autoklaverbar Not Autoclavable
Klæbende type Permanent Acrylic
Farve Gul
Slutte Gloss
Materiale Polyethylene Foam Laminate Polyester
Print teknologi Thermal Transfer
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (applikation) Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification
Til brug med (udstyr) BMP™71 Label Printer, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System
Etiketter pr. række 1
Mængde 100 Labels
Temperaturområde (metrisk) -40°C to +100°C
Tykkelse (metrisk) 0.65 mm
Lodret gentagelse (metrisk) 103.2 mm
Bredde (metrisk) 25 mm
Højde (metrisk) 100 mm