missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Brady™ Engraved Plate Replacement Labels for BMP71
Beskrivelse
Engraved Plate Replacement labels for the TLS2200™ and TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers. TLS2200™ parts can also be printed on the BMP71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Klæbende type | Permanent Acrylic |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Gloss |
| Materiale | Polyethylene Foam Laminate Polyester |
| Print teknologi | Thermal Transfer |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Til brug med (applikation) | Data, Telecommunications and Electrical Labeling, General Identification |
| Til brug med (udstyr) | BMP™71 Label Printer, TLS-PC LINK™ Thermal Labeling System |
| Etiketter pr. række | 1 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?