Beskrivelse
- Indgraverede pladeudskiftningsetiketter til M610 og M611 Thermal Transfer bærbare printere
- Disse dele kan også udskrives på M710-etiketprinteren, forudsat at rulleadapteren (M71-ADAPT) bruges
- Aggressiv klæbemiddel- og opløsningsmiddelbestandighed gør dem til en god erstatning for indgraverede tags
- Driftstemperatur på -40 °C til +100 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Klæbende type | Permanent akryl, Skum-bagside |
| Belægning | Ingen |
| Farve | Hvid |
| Slutte | Glans |
| Format | Mærke |
| Materiale | Polyester |
| Printbare sider | Enkeltsidet printbar |
| Print teknologi | Termisk overførsel |
| Produkttype | Indgraverede pladeetiketter |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Vis mere |