Få mere at vide
Engeletin, MedChemExpress
Beskrivelse
Engeletin is a flavanonol glycoside isolated from hymenaea martiana, inhibits NF-κB signaling-pathway activation, and possesses anti-inflammatory, analgesic, diuresis, detumescence, and antibiosis effects.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Engeletin |
| CAS | 572-31-6 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C21H22O10 |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.21 mM) |
| SMIL | OC1=CC(O)=C(C([C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@@H](C3=CC=C(O)C=C3)O4)=O)C4=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 434.39 |
| Formel vægt | 434.39 |
| Vis mere |