Få mere at vide
MedChemExpress Enfuvirtide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 97.07% |
| CAS | 159519-65-0 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| Molekylvægt (g/mol) | 4491.88 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 5 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 20 mg/mL (4.45 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (0.15 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | T20∣ DP178 |