Få mere at vide
Enflurane, TRC
Artikelnummer. 17995095
Skift visning
Mængde:
2.5 g
10 g
100 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17995095 10 g -
17951055 2.5 g 2.5g
17922065 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 17995095 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55557510G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13838-16-9
Molekylær formel C3 H2 Cl F5 O
Molekylvægt (g/mol) 184.49
Synonym 2-Chloro-1,1,2-Trifluoroethyl Difluoromethyl Ether
IUPAC navn 2-chloro-1-(difluoromethoxy)-1,1,2-trifluoroethane
SMIL FC(F)OC(F)(F)C(F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Enflurane
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C3H2ClF5O/c4-1(5)3(8,9)10-2(6)7/h1-2H
Formel vægt 183.9714