Beskrivelse
Tøndepumpen drevet af strømforsyningsenhed, EnergyOne , har et unikt nyt hybridsystem med komplet fleksibilitet og uafhængighed af batteriopladning.
- Strømforsyning via 230 V strømforsyningsenhed, international stikadapter medfølger ved levering
- Fås som ekstraudstyr med strømforsyning eller genopladeligt batteri (fås som tilbehør)
- Bestående af pumpestation, drev, strømforsyningsenhed inkl. stik og fast afgangsalbue
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Unikt hybrid strømsystem, genopladeligt batteri og strømforsyningsenhed er udskiftelige |
| Spænding | 240 V |
| Flowhastighed | 12 L/min. |
| Inkluderer | Køre; Strømforsyningsenhed; Pumpestation, international stikadapter, stik og fast afgangsalbue |
| Åbningsstørrelse (engelsk) | 0.63 in. |
| Åbningsstørrelse (metrisk) | 16 mm |
| Dybde (metrisk) | 100 cm |
| Pumpens rørlængde | 203 mm |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Vis mere |