Få mere at vide
Buerkle™ EnergyOne™ Tøndepumpe drevet af strømforsyningsenhed
Shop alle Bürkle produkter
Dybde (metrisk):
50 cm
70 cm
100 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Tøndepumpen drevet af strømforsyningsenhed, EnergyOne , har et unikt nyt hybridsystem med komplet fleksibilitet og uafhængighed af batteriopladning.
- Strømforsyning via 230 V strømforsyningsenhed, international stikadapter medfølger ved levering
- Fås som ekstraudstyr med strømforsyning eller genopladeligt batteri (fås som tilbehør)
- Bestående af pumpestation, drev, strømforsyningsenhed inkl. stik og fast afgangsalbue
Tekniske data
Tekniske data
| Applikationer | Unikt hybrid strømsystem, genopladeligt batteri og strømforsyningsenhed er udskiftelige |
| Spænding | 240 V |
| Inkluderer | Køre; Strømforsyningsenhed; Pumpestation, international stikadapter, stik og fast afgangsalbue |
| Dybde (metrisk) | 70 cm |
| Modstandsegenskaber | Kemikalier |
| Type | Energyone tøndepumpedrevet |
| Certificeringer/compliance | CE-certificeret |
| Materiale | Polypropylen |