Få mere at vide
Electrothermal™ Energiregulator
Artikelnummer. 15895204
Skift visning
Spænding:
90/250 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15895204 90/250 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15895204 Leverandør Electrothermal Leverandørnr. 1008514
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1160.00 DKK
    823.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 336.64 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Til brug med Electrothermal™ EM Series Elektromantler. Bibby Scientific™ Elektrotermiske energiregulatorer muliggør en jævn og nøjagtig overførsel af varme. Indeholder indikatorlamper til strøm- og varmeanlæg.
  • Til brug med Electrothermal™ EM Series Elektromantler.
  • Muliggør en jævn og præcis varmeoverførsel.
  • Inkluderer indikatorlamper til strøm- og varmedrift.
Tekniske data
Oversigt Solid state Simmerstat montage
Til brug med Electrothermal™ EM Series Elektromantler
Spænding 90/250 V
Inkluderer Indikatorlamper til strøm- og varmedrift
Produkttype Energiregulator