missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Endrin-aldehyde 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Endrin-aldehyde |
| CAS | 7421-93-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Endrin-aldehyde |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H8 Cl6 O |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2,4-Methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 2,2a,3,3,4,7-hexachlorodecahydro-, (1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-rel-, 1,2,4-Methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 2,2a,3,3,4,7-hexachlorodecahydro-, (1α,2β,2aβ,4β,4aβ,5β,6aβ,6bβ,7S*)- (8CI), rel-(1R,2R,2aR,4S,4aS,5R,6aR,6bR,7S)-2,2a,3,3,4,7-Hexachlorodecahydro-1,2,4-methenocyclopenta[cd]pentalene-5-carboxaldehyde, 4,5,6,7,8,8-Hexachlorohexahydro-4,7-methano-3,5,6-methenoindan-1-carboxaldehyde, Endrin aldehyde, SD 7442 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H8Cl6O/c13-8-5-3(2-19)1-4-6(5)9(14,12(8,17)18)11(16)7(4)10(8,11)15/h2-7H,1H2/t3-,4+,5-,6+,7+,8+,9+,10+,11-/m1/s1 |
| SMIL | ClC1(Cl)[C@]2(Cl)[C@@H]3[C@H](C[C@H]4[C@@H]3[C@]1(Cl)[C@]5(Cl)[C@@H]4[C@]25Cl)C=O |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?