Få mere at vide
Endoxifen (Z-isomer), MedChemExpress
Beskrivelse
Endoxifen Z-isomer is the most important Tamoxifen metabolite responsible for eliciting the anti-estrogenic effects of this drug in breast cancer cells expressing estrogen receptor-alpha (ERα).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Endoxifen (Z-isomer) |
| CAS | 112093-28-4 |
| Farve | Off-White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H27NO2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (133.87 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[Z] |
| Molekylvægt (g/mol) | 373.49 |
| Formel vægt | 373.49 |
| Vis mere |