missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Endoxifen hydrochloride, MedChemExpress

Artikelnummer. 16437608
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16437608 10 mg
16417526 100 mg
16413627 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16437608 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18719B

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress Endoxifen hydrochloride is a key active metabolite of Tamoxifen (TAM) with higher affinity and specificity to estrogen receptor that also inhibits aromatase activity. Endoxifen hydrochloride has the potential for breast cancer study.

Endoxifen hydrochloride is a key active metabolite of Tamoxifen (TAM) with higher affinity and specificity to estrogen receptor that also inhibits aromatase activity. Endoxifen hydrochloride has the potential for breast cancer study.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Endoxifen hydrochloride
CAS 1197194-41-4
Farve Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H28ClNO2
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 35 mg/mL (85.38 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMIL OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCNC)C=C2)=C(C3=CC=CC=C3)\CC)C=C1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 409.95
Formel vægt 409.95
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.