Learn More
Endotoxin Testing
Beskrivning
Use this tool for fast and easy online ordering of bench-tested Validated Stealth RNAi™ siRNA, ready-to-order Stealth Select RNAi™ siRNA, bench-tested BLOCK-iT™ Pol II miR Validated miRNA Vector Duopaks, and ready-to-clone BLOCK-iT™ miR RNAi Select.
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store at room temperature. |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?