Beskrivelse
Det er vigtigt at bruge højresistivitets renset vand (18,2 MΩ) med meget lavt organisk indhold (TOC ≤15 ppb) og fri for endotoksiner. Endotoksiner kan markant ændre cellevækst og morfologi – for eksempel i kardiomyocytter – og kan også subtilt påvirke cellefunktionen. At arbejde med kulturer, der ubevidst er forurenet med endotoksiner, kan føre til unøjagtige resultater og spild af tid, penge og kræfter. Brug af Endotoxin-frit vand kan effektivt forhindre denne risiko.
- Ultra Pure Water filtreres sterilt gennem et 0,05-mikron filter og betragtes som endotoksinfrit (<0,005 EU/ml)
- Sterilitetstest: Negativ vækst
- pH: 6-7
- Produktet fås i forskellige størrelser og emballagemuligheder.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Pure water |
| Molekylvægt (g/mol) | 18.015 |
| Procent renhed | 99.99% |
| Grad | Cellekultur/molekylærbiologi, EP/USP, Bioteknologi, Ultrapure Bioreagens, Certificeret |
| Mængde | 1 L |