missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Endotoxin-Free Buffers for NucleoBond™ Xtra EF Kits
Beskrivelse
Replacement/extra buffers for use with the kits
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | RES-EF |
| CAS | 64-17-5d |
| Farve | Farveløs |
| Til brug med (applikation) | Endotoxin-free plasmid DNA purification |
| Til brug med (udstyr) | NucleoBond™ Xtra EF Kit |
| pH | 7.5 to 8.5 |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 3000 mL |
| Lugt | Lugtfri |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?