Få mere at vide
Lonza™ Endotoksin
Artikelnummer. 11600461
Skift visning
Mængde:
5 hætteglas
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11600461 5 hætteglas Hver
1 options
Artikelnummer. 11600461 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. 193783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6795.00 DKK
    6192.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 602.55 DKK
    8% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Endotoksin med høj styrke beregnet til brug i systemudfordringer til fjernelse af endotoksin, dvs. depyrogeneringsovne og andre undersøgelser af spiking.
  • Høj styrke
  • Indeholder ikke fyldstof
  • Kan bruges til ovnvalideringsundersøgelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Koncentration 1,25 millioner EU/hætteglas
Endotoksin niveau 1,25 millioner EU/hætteglas
Til brug med (applikation) Endotoksin fjernelse
Mængde 5 hætteglas