Få mere at vide
Endothion, TRC
Artikelnummer. 30134672
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134672 50 mg
30136039 100 mg
30040535 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134672 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55521050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2778-04-3
Molekylær formel C9 H13 O6 P S
Molekylvægt (g/mol) 280.235
Synonym Phosphorothioic acid, O,O-dimethyl ester, S-ester with 2-(mercaptomethyl)-5-methoxy-4H-pyran-4-one (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-2-(dimethoxyphosphinylthiomethyl)pyrone-4, AC-18737, Endocid, Endocide, Endothion, Niagara 5767, S-(5-Methoxy-4-pyron-2-ylmethyl) O,O-dimethyl phosphorothioate, S-[(5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethylphosphorothioate, Phosphorothioic acid, S-[(5-methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl] O,O-dimethyl ester, S-((5-Methoxy-4-oxo-4H-pyran-2-yl)methyl) O,O-dimethyl Phosphorothioate;
IUPAC navn 2-(dimethoxyphosphorylsulfanylmethyl)-5-methoxy-pyran-4-one
SMIL COC1=COC(=CC1=O)CSP(=O)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endothion
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13O6PS/c1-12-9-5-15-7(4-8(9)10)6-17-16(11,13-2)14-3/h4-5H,6H2,1-3H3
Formel vægt 280.017