missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MedChemExpress Endothelin 1 (swine, human)
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 95.44% |
| CAS | 117399-94-7 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 2491.9 g/mol |
| Produkttype | Reference compound |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 1.82 mg/mL (0.73 mM∣ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl) |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?