Få mere at vide
Invitrogen™ Humant endothelin-1 (ET-1) ELISA Kit
Artikelnummer. 15755293
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15755293 96 prøver Hver
17855117 10 x 96 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15755293 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIAET1
ELISA
Endothelin-1 (ET-1) Multispecies ELISA kvantificerer endothelin-1 i serum, plasma, urin eller cellekulturmedium fra mennesker, kvæg, prociner, hunde, rotter og mus. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant endothelin-1. Metodens princip Endothelin-1 solid-fase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er omvendt proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Proteinet kodet af dette gen behandles proteolytisk for at frigive et udskilt peptid kaldet endothelin 1. Dette peptid er en potent vasokonstriktor og produceres af vaskulære endotelceller. Endothelin 1 kan også påvirke centralnervesystemet. To transkriptvarianter, der koder for forskellige isoformer, er blevet fundet for dette gen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Adgangsnummer P05305
Analyseområde 0,781 til 100 pg/ml
Assay følsomhed 0.579 pg/mL
Oversigt Endothelin-1 (ET-1) ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Peptidhormon
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 1906
Gen symbol EDN1
Interassay CV 3.7%
Intraassay CV 3.3
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler, Ekstraktionsopløsning
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cellesignalering
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 2,5μ L, Urin 50μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Endotelin 1
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min