Få mere at vide
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Supplement without VEGF (50X)
Artikelnummer. 18441950
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
18441950 5 ml
1 options
Artikelnummer. 18441950 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. 390634
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Media Supplement for the Low-serum, VEGF-free Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Produktlinje R&D Systems
Mængde 5 ml
Arter Human