Få mere at vide
Corning™ Endotelcellevæksttilskud (ECGS)
Artikelnummer. 11553520 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
15 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
15mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11553520 15 mg 15mg
11523610 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11553520 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 354006
 Begrænset vare
På lager
Ideel til endotelcellekultur
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Produkttype Væksttilskud
Mængde 15 mg