Få mere at vide
Corning™ Endotelcellevæksttilskud (ECGS)
Artikelnummer. 11523610 Shop alle Corning produkter
Skift visning
Mængde:
15 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
15mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11523610 100 mg 100mg
11553520 15 mg 15mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11523610 Leverandør Corning™ Leverandørnr. 356006
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4015.00 DKK
    3768.40 DKK / 100mg
    Spare 246.60 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Ideel til endotelcellekultur
De Corning portefølje af cytokiner, vækstfaktorer og medietilskud tilbyder en bred vifte af proteiner, der resulterer i proliferation eller differentiering af de berørte celler.
  • Vialede, højt oprensede vækstfaktorer med høj biologisk aktivitet
  • Bredt udvalg af højt oprensede naturlige og rekombinante lymfokiner
  • Berigede kulturtilskud, der skal rekonstitueres/tilsættes i mediet efter eget valg
  • Form dine celler under mere definerede serumreducerede eller serumfrie forhold
Corning tilbyder en bred vifte af andre medievæksttilskud. Nogle produkter er specifikke for celletype, såsom SMC4 (til iPSC'er) og T-cellekulturtilskud (til T-celler), mens andre produkter fremmer spredning i en lang række celletyper. Reduktion af serumbrug gøres let med produkter som f.eks ITS og Corning Nu-SerumTM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2° til 8 °C
Oversigt ECGS er et bredt anvendt supplement til dyrkning af en række celler, især endotelceller. ECGS indeholder forskellige vækstfaktorer (f.eks. sur FGF eller ECGF-a)
Koncentration 50 til 150 μg/ml afhængig af celletype. Kan kræve tilskud af 1 til 100 μg/ml heparin.
Produkttype Vækstfaktor
Formulering Lyofiliseret fra NaCl-holdig buffer med streptomycinsulfat; rekonstitueres i serumfrit medium
Mængde 100 mg
Kilde Bovin hjerne
Testet for Testet for evne til at fremme spredning af føtale bovine hjerte-endotelceller (FBHEC) i medium indeholdende 10 % nyfødt kalveserum. Filtreret (0,2 μm membran) og testet og fundet negativ for bakterier, svampe og mycoplasma.
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 100MG Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS)
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Streptomycin sulfate