Få mere at vide
Lonza™ Clonetics™ Endotelcellevækst medium BulletKit-2-MV
Artikelnummer. 11605460
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11605460
Brand: Lonza™ CC3202
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes til dyrkning af mikrovaskulære endotelceller. Lonza™ Clonetics™ Endothelial Cell Growth Medium BulletKit-2-MV er et optimeret medium til disse primære celler.
  • EGM™ -2MV
  • Mikrovaskulært endotelcellevækstmedium-2 BulletKit™
Ordreinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vækst medium
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Ingen BBE (bovint hjerneekstrakt), hEGF, hydrocortison, GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B), FBS (fetal bovint serum) 25 ml, VEGF, hFGF-B, R3, -IGF-1, ascorbinsyre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EGM-2 MV Endothel Med BulletKit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-¢I tilfælde af utilstrækkelig ventilation!, anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: ethanol, gentamycinsulphate