Få mere at vide
Lonza™ Endothelial Cell Growth Medium-2 Bullet Kit
Artikelnummer. 11645440
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11645440 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 11645440 Leverandør Lonza™ Leverandørnr. CC3162
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3315.00 DKK
    3053.64 DKK / Pakke med 1
    Spare 261.36 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Vælg mellem en række forskellige endotelcellevækstmedier for en nem dyrkning af primære endotelceller. Endotelcellevækst medium-2 Bulletkit er en del af en samling værktøjer, der er optimeret til at dyrke bestemte celletyper.
Medieprodukter leveres i flere formater:
  • Basal medium -– indeholder ingen vækstfaktorer, cytokiner eller kosttilskud
  • SingleQuots™ Kit– vækstfaktorer, cytokiner og kosttilskud
  • BulletKit™ –basal medium og SingleQuots™ Sæt pakket sammen
Følgende endotelcellevækstmedium BulletKits™ er tilgængelige:
  • EGM™ -2 BulletKit™ – Optimeret til visse HUVEC'er, aorta- og lungearterie-endotelceller. Indeholder 2% FBS og VEGF til hurtig spredning. Indeholder ikke BBE.
  • EGM™ BulletKit™ –Optimeret til HUVECs kat. ingen. CC-2517 og CC-2519, indeholder 2% FBS og BBE. Indeholder ikke eksogen VEGF.
  • Ny! EGM™ -Plus BulletKit™ – Forbedret version af EGM™ Medium. Optimeret til HUVECs kat. ingen. CC-2935. Indeholder 2% FBS og BBE. Indeholder ikke eksogen VEGF. Hurtigere spredning end HUVEC'er isoleret i EGM™ Medium.
  • EGM™ -2MV BulletKit™ – Koronar og iliaca arterie, humane mikrovaskulære endotelceller, indeholder 5 % FBS og VEGF til hurtig spredning. Indeholder ikke BBE.
  • EGM™ -MV BulletKit™ – Bovine mikrovaskulære celler, indeholder 5% FBS og BBE. Indeholder ikke eksogen VEGF.
Ordreinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vækst medium
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Ingen BBE (bovint hjerneekstrakt), hEGF, hydrocortison, GA-1000 (Gentamicin, Amphotericin-B), FBS (fetal bovint serum) 10 ml, VEGF, hFGF-B, R3-IGF-1, ascorbinsyre, heparin
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EGM-2 Endothelial SingleQuots Kit
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P342+P311-Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, Gentamicin,sulfate