Få mere at vide
R&DSystems™ Endothelial Cell Growth Base Media
Artikelnummer. 18737367
Skift visning
Mængde:
250 ml
Artikelnummer. Mængde
18737367 250 ml
1 options
Artikelnummer. 18737367 Leverandør R&DSystems™ Leverandørnr. 390598
 Begrænset vare
På lager
Base Media for the Low-serum Expansion of Primary Endothelial Cells
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje R&D Systems
Mængde 250 ml
Arter Human
Indhold og opbevaring Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.