Få mere at vide
Lonza™ Endotelbasal medium-2
Artikelnummer. 11605440
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
500ml
Product Code. 11605440
Brand: Lonza™ CC3156
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som et vigtigt medie til endotelcellemedieprodukter. Lonza™ Endothelial Basal Medium-2 omfatter raffinementer til basalmedium og vækstfaktorer.
  • Cellemedium
  • EBM™ -2
  • Endotelbasal medium-2
  • 500 ml
Order Info
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Basal medium
Mængde 1 sæt