Få mere at vide
Lonza™ Endotelbasal medium
Beskrivelse
Medieprodukter leveres i flere formater:
- Basal medium -– indeholder ingen vækstfaktorer, cytokiner eller kosttilskud
- SingleQuots™ Kit– vækstfaktorer, cytokiner og kosttilskud
- BulletKit™ –basal medium og SingleQuots™ Sæt pakket sammen
- EGM™ -2 BulletKit™ – Optimeret til visse HUVEC'er, aorta- og lungearterie-endotelceller. Indeholder 2% FBS og VEGF til hurtig spredning. Indeholder ikke BBE.
- EGM™ BulletKit™ –Optimeret til HUVECs kat. ingen. CC-2517 og CC-2519, indeholder 2% FBS og BBE. Indeholder ikke eksogen VEGF.
- Ny! EGM™ -Plus BulletKit™ – Forbedret version af EGM™ Medium. Optimeret til HUVECs kat. ingen. CC-2935. Indeholder 2% FBS og BBE. Indeholder ikke eksogen VEGF. Hurtigere spredning end HUVEC'er isoleret i EGM™ Medium.
- EGM™ -2MV BulletKit™ – Koronar og iliaca arterie, humane mikrovaskulære endotelceller, indeholder 5 % FBS og VEGF til hurtig spredning. Indeholder ikke BBE.
- EGM™ -MV BulletKit™ – Bovine mikrovaskulære celler, indeholder 5% FBS og BBE. Indeholder ikke eksogen VEGF.
Ordreinfo
dimProductType
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Basal medium |