Få mere at vide
Endothall monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Endothall monohydrate |
| CAS | 62059-43-2 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C8H10O5 . H2O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Endothall Monohydrate, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic Acid Hydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5.H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12;/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2 |
| SMIL | O.OC(=O)C1C2CCC(O2)C1C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 204.18 |
| Formel vægt | 204.0634 |
| Vis mere |