Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Endothall
Artikelnummer. p-7082251
Mængde:
20 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15453629
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60948.MC
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En moderat potent inhibitor af proteinphosphatase 2A
Endohall bruges som en hæmmer af PP2A-phosphataseaktivitet. Det bruges også som afløvningsmiddel. Det bruges som en celleadhæsionshæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-73-3
Molekylær formel C8H10O5, C8H8Na2O5
Synonym 7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxylsyre
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En moderat potent inhibitor af proteinphosphatase 2A
Formel vægt 186,20 g/mol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver
InChI nøgle XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O
IUPAC navn disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 230.13