Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Endothall
Artikelnummer. 15453629
Skift visning
Mængde:
20 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453629 100 mg 100mg
15443629 20 mg 20mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15453629 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60948.MC
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En moderat potent inhibitor af proteinphosphatase 2A
Endohall bruges som en hæmmer af PP2A-phosphataseaktivitet. Det bruges også som afløvningsmiddel. Det bruges som en celleadhæsionshæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-73-3
Molekylær formel C8H10O5
Synonym 7-oxabicyclo[2.2.1]heptan-2,3-dicarboxylsyre
Tekniske data
Mængde 100 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Til brug med (applikation) En moderat potent inhibitor af proteinphosphatase 2A
Formel vægt 186,20 g/mol
Produkttype Signaltransduktionsreagens
Form Pulver