Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Endothall
Artikelnummer. 15443629
Mængde:
20 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
20mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15443629
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60948.F+
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En moderat potent inhibitor af proteinphosphatase 2A
Endohall bruges som en hæmmer af PP2A-phosphataseaktivitet. Det bruges også som afløvningsmiddel. Det bruges som en celleadhæsionshæmmer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 145-73-3
Molekylær formel C8H10O5, C8H8Na2O5
Synonym 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid
Tekniske data
Mængde 20 mg
Oversigt White
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Til brug med (applikation) A moderately potent inhibitor of protein phosphatase 2A
Formel vægt 186.20g/mol
Produkttype Signal Transduction Reagent
Form Powder
InChI nøgle XRHVZWWRFMCBAZ-UHFFFAOYNA-L
SMIL [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C1C2CCC(O2)C1C([O-])=O
IUPAC navn disodium 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylate
Molekylvægt (g/mol) 230.13