Få mere at vide
Endothall-3,4,4,5,5,6-d6 Monohydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Endothal-3,4,4,5,5,6-D6 Monohydrate |
| CAS | 1276197-30-8 |
| Molekylær formel | C8H6D6O6 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic-1,4,5,5,6,6-d6 acid monohydrate, Endothall-3,4,4,5,5,6-d6 monohydrate, Endothal-3,4,4,5,5,6-D6 monohydrate, Endothal-d6 monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5.H2O/c9-7(10)5-3-1-2-4(13-3)6(5)8(11)12;/h3-6H,1-2H2,(H,9,10)(H,11,12);1H2/i1D2,2D2,3D,4D; |
| SMIL | OC(C(C1([2H])OC2([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C2C(O)=O)=O.O |
| IUPAC navn | 7-oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic-1,4,5,5,6,6-d6 acid hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 210.21 |
| Formel vægt | 210.1 |