Få mere at vide
Endosulfan (Mixture of Diastereomers), TRC
Artikelnummer. 30134913
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30134913 10 g
30136861 1 g
17918679 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30134913 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE55550510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-29-7
Molekylær formel C9 H6 Cl6 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 406.93
Synonym 6,9-Methano-2,4,3-benzodioxathiepin, 6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-, 3-oxide, 5-Norbornene-2,3-dimethanol, 1,4,5,6,7,7-hexachloro-, cyclic sulfite (6CI,7CI,8CI), 1,4,5,6,7,7-Hexachloro-5-norbornene-2,3-dimethanol cyclic sulfite, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide, 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5α,6,9,9α-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide, Akodan 35, BIO 5462, Benzoepin, Beosit, Chlorthiepin, ENT 23979, Endocel, Endodhan, Endosulfan, Endosulfan 35EC, Endosulphan, Endotaf, Ethiosulfan, Global E 35, HOE 2671, Hildan, Madhusulphan, Malix, Niagara 5462, OMS 570, Parrysulfan, Phaser, SD 4314, Sialan, Thimul, Thiodan, Thiodan 35, Thiodan 35EC, Thioflo, Thionex, Thionex 35, Thiotox, Thiotox (insecticide), Tionex, Tiovel, Zebra ciagro, α,β-1,2,3,4,7,7-Hexachlorobicyclo[2.2.1]-2-heptene-5,6-bisoxymethylene sulfite
IUPAC navn 6,7,8,9,10,10-Hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9-methano-2,4,3-benzodioxathiepin-3-oxide
SMIL ClC1=C(Cl)[C@@]2(Cl)C3COS(=O)OCC3[C@]1(Cl)C2(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endosulfan (alpha + beta)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C9H6Cl6O3S/c10-5-6(11)8(13)4-2-18-19(16)17-1-3(4)7(5,12)9(8,14)15/h3-4H,1-2H2/t3?,4?,7-,8+,19?
Formel vægt 403.8169