missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Endophilin A1/SH3GL2 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18130872 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18130872 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18130872 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP220345

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Rabbit Polyclonal Antibody

Endophilin A1/SH3GL2 Polyclonal antibody specifically detects Endophilin A1/SH3GL2 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Endophilin A1/SH3GL2
Applikationer Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Koncentration 1mg/mL
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 1:5000-1:20000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:100-1:1000
Formulering PBS (pH 7.0), 1.0% BSA and 20% Glycerol with 0.01% Thimerosal
Genadgangsnr. Q99962
Gene Alias CNSA2FLJ25015, EEN-B1bA335L15.1 (SH3-domain GRB2-like 2), Endophilin-1, endophilin-A1, FLJ20276, SH3 domain protein 2A, SH3 domain-containing GRB2-like protein 2, SH3D2AEndophilin A1 BAR domain, SH3-domain GRB2-like 2, SH3P4endophilin-1
Gensymboler SH3GL2
Værtsarter Rabbit
Immunogen Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human SH3GL2. The exact sequence is proprietary.
Molekylvægt af antigen 40 kDa
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 6456
Testspecificitet Mouse. Species reactivity based on sequence identity: Human (100%).
Målarter Mouse, Rat
Indhold og opbevaring Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.