Få mere at vide
Endofenazin A, TRC
Artikelnummer. 30384059
Skift visning
Mængde:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30384059 1 mg
30369459 25 mg
30369335 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30384059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE5554801MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86125-71-5
Molekylær formel C18H16N2O2
Molekylvægt (g/mol) 292.33
Synonym 9-(3-Methyl-2-buten-1-yl)-1-phenazinecarboxylic Acid, 9-(3-Methyl-2-butenyl)-1-phenazinecarboxylic Acid
IUPAC navn 9-(3-methylbut-2-enyl)phenazin-1-carboxylsyre
SMIL CC(=CCc1cccc2nc3cccc(C(=O)O)c3nc12)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Endophenazine A
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C18H16N2O2/c1-11(2)9-10-12-5-3-7-14-16(12)20-17-13(18(21)22)6-4-8-15(17)19-14/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,21,22)
Formel vægt 292.1212