Få mere at vide
MedChemExpress Endomorphin 2 TFA
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 99.55% |
| CAS | 1276124-00-5 |
| Indhold og opbevaring | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvægt (g/mol) | 685.69 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 62.5 mg/mL (91.15 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 6 mg/mL (8.75 mM∣Need ultrasonic) |