missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific™ Endomorphin-1

Artikelnummer. 15418269
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
25mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418269 25 mg 25mg
15408269 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15418269 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. J66775.MB
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

CAS 189388-22-5
Farve White
Indhold og opbevaring Store at -20°C
Format Solid
Molekylvægt (g/mol) 610.715
Produkttype Endomorphin-1
Mængde 25 mg
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.