Learn More
Beschreibung
Endoglin/CD105 Monoclonal antibody specifically detects Endoglin/CD105 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, CyTOF
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Endoglin/CD105 |
| Applications | Western Blot, Flow Cytometry, Immunofluorescence, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | ENG/1327 |
| Conjugate | PerCP |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | CD105, CD105 antigen, endoglin, ENDOsler-Rendu-Weber syndrome 1, HHT1FLJ41744, ORW, ORW1 |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | Recombinant human Endoglin/CD105 protein fragment (aa74-251) (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P17813) |
| Purification Method | Protein A or G purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?