Få mere at vide
Invitrogen™ Endogent biotin-blokeringssæt
Artikelnummer. 10194472
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10194472 1 sæt Hver
1 options
Artikelnummer. 10194472 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. E21390
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Endogent biotin-blokeringssæt
Det endogene biotin-blokerende kit giver en metode og reagenser til en forbehandling, der reducerer eller eliminerer baggrundssignaler, når biotin-avidin eller biotin-streptavidin-detektionssystemer bruges til at identificere cellulære mål.
Det endogene biotin-blokerende kit tilbyder:
  • Forbedrede resultater —øget signal-til-støj-forhold letter identifikation af cellemål
  • Brugervenlig —pipettefri dråbeflaske giver hurtighed og bekvemmelighed
  • Hurtig —endogen baggrundsreduktion på under en time
  • Fleksibilitet —kittet kan bruges til at hjælpe med at forbedre resultater fra konventionel immunhistokemi, immuncytokemi, RNA FISH og ELISA procedurer
    Biotin forekommer naturligt og fungerer som en enzymcofaktor i cytosolen og mitokondrierne i en lang række celletyper. Det endogene biotin-blokerende kit minimerer interferens fra det endogene biotin, der findes i enzymer fra pattedyrsceller og væv, gennem en to-trins blokeringsstrategi. Først tilsættes et overskud af umærket streptavidin til prøven for at binde endogene biotinrige enzymer. Streptavidin blokeres efterfølgende med et overskud af umærket biotin, hvilket effektivt gør celle- eller vævsprøven fri for tilgængelige biotinbindingssteder.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Tekniske data
    Type Endogent biotin-blokeringssæt
    Reagenstype Blokerende ⁄baggrundsdæmpningsreagens
    Indhold og opbevaring Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C
    Mængde 1 sæt