Få mere at vide
endo-(± )-Norborneol, 92 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10236000 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10236000 250 mg Glasflaske 250mg
1 options
Artikelnummer. 10236000 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181462500
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale endo-(±)-Norborneol
Navn note 92%
CAS 497-36-9
Smeltepunkt 148.0°C to 154.0°C
Analyseprocentområde (exo-Norborneol) Remainder (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H12O
MDL nummer MFCD00167747,MFCD00063677
Mængde 250 mg
InChI nøgle ZQTYQMYDIHMKQB-UHFFFAOYNA-N
SMIL OC1CC2CCC1C2
IUPAC navn bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 112.17
Formel vægt 112.17
Procent renhed 92%