Få mere at vide
endo-N-hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarboximid, 97%
Artikelnummer. 11484634
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11484634 250 g 250g
11464634 10 g 10g
11474634 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484634 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13205.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 21715-90-2 | C9H9NO3 | 179,18 g/mol
Det nedsætter racemisering i peptidsyntese og hæmmer dannelsen af N-acylurinstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det reducerer racemisering i peptidsyntese og hæmmer dannelsen
af N-acylurinstoffer.
Opløselighed Opløseligt
i ethanol
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21715-90-2
Molekylær formel C9H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 179.18
MDL nummer MFCD00065691
InChI nøgle ZUSSTQCWRDLYJA-UHFFFAOYNA-N
Synonym honb, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide, 2-hydroxy-3a,4,7,7a-tetrahydro-1h-4,7-methanoisoindole-1,3 2h-dione, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0 2,6 dec-8-ene-3,5-dione, n-hydroxynorborn-5-ene-2,3-dicarboximide, n-hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboxylic imide, 5-norbornene-2, n-hydroxy, 4,7-methano-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4,3 2h-dione, 3a,4,7,7a-tetrahydro-2-hydroxy, 4-hydroxy-4-azatricyclo 5.2.1.0<2,6> dec-8-ene-3,5-dione
PubChem CID 89529
IUPAC navn 4-hydroxy-4-azatricyclo[5.2.1.02,6]dec-8-en-3,5-dion
SMIL ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
Smeltepunkt 166 °C til 170 °C
Mængde 250 g
Beilstein 13540
Opløselighedsinformation Opløseligt i ethanol
Formel vægt 179.18
Procent renhed 97%