Få mere at vide
endo-N-hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarboximid, 97%
Beskrivelse
Det nedsætter racemisering i peptidsyntese og hæmmer dannelsen af N-acylurinstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
af N-acylurinstoffer.
Opløselighed Opløseligt
i ethanol
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide |
| Smeltepunkt | 166 °C til 170 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 13540 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i ethanol |
| Formel vægt | 179.18 |
| Procent renhed | 97% |
Sicherheit und Handhabung
- endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: endo-N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide