Få mere at vide
Tocris Bioscience™ endo-IWR 1
Beschreibung
endo-IWR 1-RMU is an Ancillary Material Grade version of endo-IWR 1 (Cat. No. 3532). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | rel-4-[(3aR,4S,7R,7aS)-1,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl]-N-8-quinolinylbenzamide |
| CAS | 1127442-82-3 |
| Mængde | 10 mg |
| Mål | Compounds for CSC Differentiation |
| Molekylær formel | C25H19N3O3 |
| Renhed | 98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?